Learn More
5-Bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10386884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10386884 10 g 10 g
10684565 50 g 50 g
10694565 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03758EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5034-74-2
Fórmula molecular C8H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 231.045
Número MDL MFCD00016593
Clave InChI MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 262238
Nombre IUPAC 5-bromo-2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O)
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 97%