Learn More
Ácido 5-bromo-2-furoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492607 250 g 250 g
11482607 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14840.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-70-6
Fórmula molecular C5H3BrO3
Peso molecular (g/mol) 190.98
Número MDL MFCD00003239
Clave InChI YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
Nombre IUPAC ácido 5-bromofurano-2-carboxílico
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-furoic acid
Punto de fusión 188°C to 192°C
Cantidad 250 g
Beilstein 118354
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.99
Porcentaje de pureza 99%