Learn More
5-Bromo-2-furaldehído, 98 %, estab. con 2 % de etanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455097 10 g 10 g
11465097 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22536.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1899-24-7
Fórmula molecular C5H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 174.98
Número MDL MFCD00159501
Clave InChI WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
Nombre IUPAC 5-bromofurano-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-furaldehyde
Nombre de nota stabilized with 2% ethanol
Punto de fusión 82°C to 85°C
Punto de ebullición 112°C (6 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 108403
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 98%