Learn More
5-Bromo-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10063850 10 g Frasco de vidrio 10 g
10474945 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10063850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329520100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1899-24-7 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1899-24-7
Fórmula molecular C5H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 174.98
Número MDL MFCD00159501
Clave InChI WJTFHWXMITZNHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-furaldehyde, 5-bromofurfural, 5-bromo-2-furfural, 5-bromofuran-2-carboxaldehyde, 5-bromofurancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromofuraldehyde, 5-bromo-furan-2-carbaldehyde, 2-furaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-furfural
PubChem CID 600328
Nombre IUPAC 5-bromofurano-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-furaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80.0°C to 85.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 201.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.