Learn More
5-Bromo-2-fluoropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392989 1 g 1 g
15423787 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27795.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62802-38-4 | Molecular Formula: C4H2BrFN2 | Molecular Weight: 176.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62802-38-4
Fórmula molecular C4H2BrFN2
Peso molecular (g/mol) 176.98
Número MDL MFCD07787364
Clave InChI CTWZYPZCDJKBRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2-fluoro, pubchem3589, acmc-1b67r, ksc352k7r, #, 5-bromanyl-2-fluoranyl-pyrimidine, abbypharma ap-11-1804
PubChem CID 600690
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluoropyrimidine
SMILES FC1=NC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Punto de fusión 90°C to 93°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.98
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2-fluoropyrimidine