Learn More
5-Bromo-2-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378916 5 g 5 g
11388916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19537.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-11-0 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-11-0
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD01863742
Clave InChI MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromopyridine, 3-bromo-6-fluoropyridine, 5-bromo-2-fluoro pyridine, 5-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo pyridine, pubchem3550, 2-fluro-5-bromo-pyridine, acmc-209p4s, bromo-2-fluoropyridine, 5
PubChem CID 2783168
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoropyridine
Densidad 1.72
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5294
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 1363171
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 98%