Learn More
5-Bromo-2-fluoropiridin-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 14515665 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Polvo |