Learn More
Ácido 5-bromo-2-fluoropiridina-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399945 5 g 5 g
11309955 250 mg 250 miligramos
11389945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19915.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501435-91-2
Fórmula molecular C5H4BBrFNO2
Peso molecular (g/mol) 219.80
Número MDL MFCD04039317
Clave InChI YAXKWQSQZIVTFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic acid, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid, 2-fluoro-5-bromopyridine-3-boronic acid, boronic acid, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl-boronic acid, pubchem5317, acmc-1axfu, ksc495q8d
PubChem CID 2783242
Nombre IUPAC ácido (5-bromo-2-fluoropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=CN=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.81
Porcentaje de pureza 98%