Learn More
Ácido 5-bromo-2-fluorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469200 25 g 25 g
11459200 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16109.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-71-2
Fórmula molecular C9H6BrFO2
Peso molecular (g/mol) 245.047
Número MDL MFCD00143427
Clave InChI ROTBALNVXDGIQY-DAFODLJHSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-fluorocinnamic acid, 2e-3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-5-bromo-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, e-3-5-bromo-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-5-bromo-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem3230, rarechem bk hw 0189, timtec-bb sbb006748, attercop-chm at116397
PubChem CID 688316
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(5-bromo-2-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.05
Porcentaje de pureza 98%