Learn More
Clorhidrato de 5-bromo-2-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | 221°C to 226°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Nombre IUPAC | (5-bromo-2-fluorofenil)metanamina; clorhidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.5 |
| Porcentaje de pureza | 97% |