Learn More
Clorhidrato de 5-bromo-2-fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470628 25 g 25 g
15463277 1 g 1 g
11460628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25176.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 202865-69-8 | C7H8BrFN | 205.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-69-8
Fórmula molecular C7H8BrFN
Peso molecular (g/mol) 205.05
Número MDL MFCD00143426
Clave InChI PDKBJZGGXHTHNC-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 5-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 5-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hcl, 1-5-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3227, acmc-1cpb5, rarechem al bd 0325, akos bbv-005136, 5-bromo-2-fluorobenzyl amine hcl
PubChem CID 2724903
SMILES [NH3+]CC1=CC(Br)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 221°C to 226°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC (5-bromo-2-fluorofenil)metanamina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 97%