Learn More
5-bromo-2-fluorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30340411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340411 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB692035500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS 179897-89-3
Fórmula molecular C7H3BrFN
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro- (9CI, ACI), 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile (ACI), 2-Fluoro-5-bromobenzonitrile, 3-Bromo-6-fluorobenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobromobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3BrFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1ccc(Br)cc1C#N
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 200.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9433