Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483147 5 g 5 g
11493147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16113.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 179897-89-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179897-89-3
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD00143424
Clave InChI GYCNHFWRPJXTSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromobenzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyano-4-fluorobromobenzene, 3-cyano-4-fluoro-bromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-benzonitrile, ablock ab-11-0918, pubchem1582, 2-fluoro5-bromobenzonitrile, 3-cyano-4-flurobromobenzene
PubChem CID 2724900
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 7701063
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%