Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462317 250 g 250 g
11442317 10 g 10 g
11452317 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14219.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93777-26-5 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93777-26-5
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD00070755
Clave InChI MMFGGDVQLQQQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-5-bromo benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, 5-brom-2-fluorbenzaldehyd, pubchem2879, acmc-209rnk, 3-bromo-6-fluorobenzaldehyde, ksc494e9t
PubChem CID 736327
Nombre IUPAC 5-Bromo-2-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Densidad 1.71
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 250 g
Beilstein 7632798
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%