Learn More
5-Bromo-2-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde |
| Densidad | 1.71 |
| Punto de ebullición | 230°C |
| Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
| Índice de refracción | 1.57 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 7632798 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.01 |
| Porcentaje de pureza | 98% |