Learn More
5-Bromo-2-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428248 100 g 100 g
15418248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61678.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
5-Bromo-2-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2924-09-6
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.02
Número MDL MFCD03094181
Clave InChI ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoroaniline
Punto de fusión 27°C
Punto de ebullición 105°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1241528
Sinónimo 5-bromo-2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-5-bromoaniline, 5-bromo-2-fluoro aniline, 5-bromo-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluoro-phenylamine, 1-amino-5-bromo-2-fluorobenzene, 5-bromo-2fluoroaniline, pubchem13482, acmc-1cjje
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)F
Nombre IUPAC 5-bromo-2-fluoroanilina
PubChem CID 2769407
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido