Learn More
5-Bromo-2-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418248 25 g 25 g
15428248 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61678.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
5-Bromo-2-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2924-09-6
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.02
Número MDL MFCD03094181
Clave InChI ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoroaniline
Punto de fusión 27°C
Punto de ebullición 105°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1241528
Sinónimo 2,4-diisopropylphenol, phenol, 2,4-bis 1-methylethyl, phenol, 2,4-diisopropyl, 2,4-di propan-2-yl phenol, 2,4-diisopropyl-phenol, unii-yd41xsg2l8, yd41xsg2l8, 2,4-bis 1-methylethyl phenol, propofol impurity a, acmc-20aocr
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES NC1=C(F)C=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC 2,4-di(propan-2-il)fenol
PubChem CID 18048
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-bromo-2-fluoro-benzenamine