Learn More
5'-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437798 25 g 25 g
15427798 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437798 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61282.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 198477-89-3 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone is an intermediate used in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5′-bromo-2′-fluoroacetofenona es un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada de 2-8 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198477-89-3
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Número MDL MFCD11226880
Clave InChI XNRQIHIOKXQSPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl-1-ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-2-fluorophenyl, 5'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-acetyl-5-bromo-2-fluorobenzene, 1-5-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, pubchem16430, acmc-1c1do, 5-bromo-2-fluoroacetophenone
PubChem CID 22607476
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido