Learn More
5'-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone is an intermediate used in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 5′-bromo-2′-fluoroacetofenona es un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada de 2-8 °C. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.04 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |