Learn More
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440030 5 g 5 g
11430030 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50564.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99725-44-7 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99725-44-7
Fórmula molecular C8H8BrF
Peso molecular (g/mol) 203.054
Número MDL MFCD01320701
Clave InChI ZXPHUVHMBKRRJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-fluoro-m-xylene, 5-bromo-2-fluoro-3-xylene, 4-bromo-2,6-dimethylfluorobenzene, 1-bromo-4-fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-xylene, benzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-fluorobromobenzene, 5-bromo-2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, ksc486i9j
PubChem CID 2736298
Nombre IUPAC 5-Bromo-2-fluoro-1,3-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1F)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Cantidad 5 g
Punto de ebullición 95°C (22 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%