Learn More
Cloruro de 5-bromo-2-etoxi-bencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 379255-01-3 |
| Fórmula molecular | C8H8BrClO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrClO3S/c1-2-13-7-4-3-6(9)5-8(7)14(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc(Br)cc1S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-bromo-2-etoxibencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.9066 |