Learn More
5-Bromo-2-(difluorometil)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412729 1 g 1 g
15422729 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412729 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66297.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 845827-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrF2N | Molecular Weight: 208.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845827-13-6
Fórmula molecular C6H4BrF2N
Peso molecular (g/mol) 208.01
Número MDL MFCD11977429
Clave InChI QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-difluoromethyl pyridine, pyridine, 5-bromo-2-difluoromethyl, 2-difluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine,5-bromo-2-difluoromethyl, 3-bromo-6-difluoromethyl pyridine, 2-bis fluoranyl methyl-5-bromanyl-pyridine, 5-bromo-alpha,alpha-difluoro-2-picoline
PubChem CID 53415062
Nombre IUPAC 5-bromo-2-(difluorometil)piridina
SMILES FC(F)C1=NC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 35°C to 40°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido