Learn More
5-Bromo-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30340835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340835 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6832505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
CAS 59-14-3
Fórmula molecular C9 H11 Br N2 O5
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
Nombre IUPAC 5-Bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 307.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.9851