Learn More
5-Bromo-2'-desoxiuridina, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11358489 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358489 5 g 5 g
11348489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358489 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210017105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 5 g
    Ahorro 23.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 59-14-3
Fórmula molecular C9H11BrN2O5
Peso molecular (g/mol) 307.10
Número MDL MFCD00006529
Clave InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nombre IUPAC 5-Bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2'-Deoxyuridine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-2'-deoxyuridine