Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-2'-desoxiuridina, 99+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2′-deoxyuridine |
| Absorbancia | 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260) |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 191.0°C to 194.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 10 g |
| Afficher plus |