Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Bromo-2'-desoxiuridina, 99+ %
Código de producto. 10733041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733041 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10104810 1 g Frasco de vidrio 1 g
10572051 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
15770839 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10733041 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228595000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-14-3
Fórmula molecular C9H11BrN2O5
Peso molecular (g/mol) 307.10
Número MDL MFCD00006529
Clave InChI WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
Nombre IUPAC 5-Bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2′-deoxyuridine
Absorbancia 0.47 to 0.53 (A250/A260),1.87 to 1.93 (A280/A260),1.45 to 1.55 (A290/A260)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 191.0°C to 194.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 24, IV, 1234
Índice Merck 15, 1461
Rotación específica + 31.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso (50mg/mL)
según el método de USP 0.2% max. ethanol (GC), 0.1% max. methanol (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.09
Porcentaje de pureza 99+%
Sustancias relacionadas 1% max. (HPLC) Total impurities
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.