Learn More
Lonza™ 5-Bromo-2'desoxiuridina
Descripción
- Nucleósido sintético que es un análogo de la timidina.
- Se utiliza comúnmente en la detección de células proliferantes en tejidos vivos.
- Se utiliza de forma rutinaria y extensa para medir la síntesis de ADN y para etiquetar células en división.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Nucleósidos |
| Cantidad | 15 mg |