Learn More
Melford 5-Bromo-2'-desoxiuridina
Código de producto. 30018124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018124 5 g 5 g
30018122 500 mg 500 miligramos
30018123 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018124 Proveedor Melford N.º de proveedor B742005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Análogo de timidina utilizado para el estudio de la síntesis de ADN.
Análogo de timidina utilizado para el estudio de la síntesis de ADN. Este análogo se incorpora selectivamente al ADN celular durante la fase S. Se suministra como polvo blanco.
Especificaciones
CAS 59-14-3
Fórmula molecular C9H11BrN2O5
Cantidad 5 g