Learn More
Melford 5-Bromo-2'-desoxiuridina
Descripción
Análogo de timidina utilizado para el estudio de la síntesis de ADN.
Análogo de timidina utilizado para el estudio de la síntesis de ADN. Este análogo se incorpora selectivamente al ADN celular durante la fase S. Se suministra como polvo blanco.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 59-14-3 |
| Fórmula molecular | C9H11BrN2O5 |
| Cantidad | 500 mg |