Learn More
5-Bromo-2'-desoxicitidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2'-deoxycytidine |
| CAS | 1022-79-3 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Fórmula molecular | C9H12BrN3O4 |
| Número MDL | MFCD00047496 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy |
| Clave InChI | KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N |
| SMILES | C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimid-2-ona |
| Show More |