Learn More
5-Bromo-2-cianopirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467888 5 g 5 g
15457888 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61363.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38275-57-9 | C5H2BrN3 | 183.996 g/mol
5-Bromo-2-cyanopyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromo-2-cianopirimidina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38275-57-9
Fórmula molecular C5H2BrN3
Peso molecular (g/mol) 183.996
Número MDL MFCD02940446
Clave InChI VPQICCOHFSGBMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-2-pyrimidinecarbonitrile, 2-pyrimidinecarbonitrile, 5-bromo, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile, 2-cyano-5-bromopyrimidine, pubchem5278, acmc-1ad2b, 5-bromo-2-cyano-pyrimidine, ksc497m1f, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitrile
PubChem CID 686546
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(C=NC(=N1)C#N)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-cyanopyrimidine
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 775324
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido