Learn More
5-Bromo-2-cianopirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Bromo-2-cyanopyrimidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 5-bromo-2-cianopirimidina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-cyanopyrimidine |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 775324 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.99 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |