Learn More
5-Bromo-2-cianopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385395 5 g 5 g
11375395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19621.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 97483-77-7 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
It is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97483-77-7
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.008
Número MDL MFCD00234144
Clave InChI DMSHUVBQFSNBBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-cyanopyridine, 5-bromopicolinonitrile, 5-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 5-bromo, 3-bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-cyano-5-bromopyridin, pubchem2108, 5-bromo 2-cyanopyridine
PubChem CID 817154
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-cyanopyridine
Punto de fusión 124°C to 127°C
Cantidad 5 g
Beilstein 5498624
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 95%