Learn More
5-Bromo-2-ciano-3-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-cyano-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 1214377-57-7 |
| Fórmula molecular | C7H2BrF3N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2BrF3N2/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(2-12)13-3-4/h1,3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(Br)cnc1C#N |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-3-(trifluorometil)piridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9353 |