Learn More
5-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340027 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11340027 5 g Glass bottle 5 g
11350027 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340027 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352410050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 54932-72-8
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Clave InChI OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorotoluene
% mín. CAS 97.5
Color Incoloro a naranja amarillento
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5490g/mL
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5735 to 1.5755
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.549
Punto de ebullición 90.0°C to 93.0°C (12.0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.