Learn More
5-Bromo-2-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433284 5 g 5 g
11443284 25 g 25 g
11453284 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10602.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54932-72-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54932-72-8
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.479
Número MDL MFCD00018503
Clave InChI OZFQMHJKAODEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chlorotoluene, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-methyl, 2-chloro-5-bromotoluene, pubchem3604, 5-bromo-2-chlorotoulene, acmc-209lk8, ksc493o2d, ozfqmhjkaodeon-uhfffaoysa, attercop-chm at115283
PubChem CID 609899
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorotoluene
Densidad 1.549
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.5745
Beilstein 3234896
Punto de ebullición 90°C to 93°C (10 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%