Learn More
5-Bromo-2-cloropirimidina, TRC
Código de producto. 30341110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341110 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6822955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloropyrimidine
CAS 32779-36-5
Fórmula molecular C4H2BrClN2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Chloro-5-bromopyrimidine, 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
SMILES Clc1ncc(Br)cn1
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropirimidina
Peso molecular (g/mol) 193.43