Learn More
5-Bromo-2-cloropirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394975 5 g 5 g
11384975 1 g 1 g
15469079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18360.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se aplica como intermedio farmacéutico, en la síntesis de productos farmacéuticos como inhibidores. También se emplea en las reacciones de acoplamiento cruzado de organometálicos de indio con 2,5-dihalopirimidinas.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se aplica como intermedio farmacéutico en la síntesis de productos farmacéuticos como inhibidores. También se emplea en las reacciones de acoplamiento cruzado de los organometálicos indium con 2,5-dihalopirimidinas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en DMSO y metanol.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32779-36-5
Fórmula molecular C4H2BrClN2
Peso molecular (g/mol) 193.43
Número MDL MFCD00483232
Clave InChI XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-bromopyrimidine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidine, 5-bromo-2-chloropyrimidne, pyrimidine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-1,3-diazine, pubchem5159, zlchem 1210, acmc-209hvm, 5-bromo chloropyrimidine, 5-bromo-2-chloroprimidine
PubChem CID 606665
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropirimidina
SMILES ClC1=NC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloropyrimidine
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 95°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 507955
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.43
Porcentaje de pureza ≥98%
RU– Solo para uso en investigación