Learn More
5-Bromo-2-clorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491040 5 g 5 g
11481040 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491040 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25452.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207.451 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183802-98-4
Fórmula molecular C6H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 207.451
Número MDL MFCD00672940
Clave InChI UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
PubChem CID 820392
Nombre IUPAC 5-bromo-2-clorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorophenol
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza ≥98%