Learn More
Ácido 5-bromo-2-cloronicotínico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15477658 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15477658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61154.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29241-65-4 | C6H3BrClNO2 | 236.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chloronicotinic acid
CAS 29241-65-4
Fórmula molecular C6H3BrClNO2
Número MDL MFCD03844847
Cantidad 100 g
Sinónimo 5-bromo-2-chloronicotinic acid, 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-nicotinic acid, 5-bromo-3-carboxy-2-chloropyridine, 2-chloro-5-bromonicotinic acid, 5-bromo-2-chloronicotinicacid, pubchem12967, 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209h7p
Clave InChI UKNYSJCAGUXDOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1Cl
Nombre IUPAC 5-bromo-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 236.45
PubChem CID 2763342
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.45
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido