Learn More
Cloruro de 5-bromo-2-clorobenzoilo, TRC
Código de producto. 30332698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30332698 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30332698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680522500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride
CAS 21900-52-7
Fórmula molecular C7 H3 Br Cl2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dapagliflozin Impurity 55
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H
SMILES ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
Nombre IUPAC cloruro de 5-bromo-2-clorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 253.908
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.874
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.