Learn More
Cloruro de 5-bromo-2-clorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 21900-52-7 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Br Cl2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Dapagliflozin Impurity 55 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3BrCl2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 5-bromo-2-clorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.908 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.874 |