Learn More
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10497572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10497572 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10497572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 445-01-2
Fórmula molecular C7H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 259.45
Número MDL MFCD00000601
Clave InChI XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Nombre de nota tech., 94%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 76.0°C to 81.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)CF3
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.44
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.