Learn More
5-Bromo-2-clorobenzotrifluoruro, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468713 250 g 250 g
11354669 5 g 5 g
11458713 10 g 10 g
11364669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11468713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10477.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 445-01-2
Fórmula molecular C7H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 259.45
Número MDL MFCD00000601
Clave InChI XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-chloro-benzenetrifluoride, 5-bromo-2-chlorotrifluoride, 3-bromo-6-chlorobenzotrifluoride, benzene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-5-bromo-trifluorotoluene, 4-bromo-1-chloro-2-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67959
Nombre IUPAC 4-bromo-1-cloro-2-(trifluorometilo)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Punto de fusión -21°C
Densidad 1.745
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 250 g
Beilstein 2098752
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.44
Porcentaje de pureza ≥98%