Learn More
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico, TRC
Código de producto. 30343510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343510 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30343510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB682120100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzoic Acid
CAS 21739-92-4
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Chloro-5-bromobenzoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-clorobenzoico
Peso molecular (g/mol) 235.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.9083