Learn More
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081993
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11434893
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12218.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder. It can be used to produce 2-chloro-5-deuteriobenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromo-2-clorobenzoico fue utilizado para evaluar la homogeneidad del polvo orgánico. Se puede utilizar para producir ácido 2-cloro-5-deuteriobenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua 2,63 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21739-92-4
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00002415
Clave InChI FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
PubChem CID 33127
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 157°C to 162°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 2691432
Información de solubilidad Soluble in water 2.63g/L @20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza ≥98%