Learn More
Ácido 5-bromo-2-clorobenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454893 250 g 250 g
11434893 10 g 10 g
11444893 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12218.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder. It can be used to produce 2-chloro-5-deuteriobenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromo-2-clorobenzoico fue utilizado para evaluar la homogeneidad del polvo orgánico. Se puede utilizar para producir ácido 2-cloro-5-deuteriobenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua 2,63 g/l a 20 °C.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21739-92-4
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.461
Número MDL MFCD00002415
Clave InChI FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
PubChem CID 33127
Nombre IUPAC ácido 5-bromo-2-clorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 157°C to 162°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 2691432
Información de solubilidad Soluble in water 2.63g/L @20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza ≥98%