Learn More
5-Bromo-2-clorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde |
| CAS | 189628-37-3 |
| Fórmula molecular | C7H4OClBr |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-bromobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2-clorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 219.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9134 |