Learn More
5-Bromo-2-clorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30346972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30346972 500 mg 500 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB699463500MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
CAS 189628-37-3
Fórmula molecular C7H4OClBr
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Chloro-5-bromobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1C=O
Nombre IUPAC 5-bromo-2-clorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 219.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9134
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.