Learn More
5-Bromo-2-clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15471649 5 g 5 g
15461649 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64438.06
Solicitar formato a granel o personalizado
It finds its application as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189628-37-3
Fórmula molecular C7H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 219.46
Número MDL MFCD08445659
Clave InChI DPKKRQAEYWOISP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10608925
Nombre IUPAC 5-bromo-2-clorobenzaldehído
SMILES ClC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 g
Beilstein 9757388
Sinónimo 2-chloro-5-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-chloro, pubchem10373, acmc-1bzt6, ksc498g6h, 5-bromo-2-chloro benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-chloro, 5-bromanyl-2-chloranyl-benzaldehyde
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido